Merck
RIE156324759
Rieke Metals, Inc.
3,4-dimethyl-3'-piperidinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6125-0200-30-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6125-0200-30-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3,4-dimethylphenyl)[3-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C21H25NO/c1-16-9-10-20(13-17(16)2)21(23)19-8-6-7-18(14-19)15-22-11-4-3-5-12-22/h6-10,13-14H,3-5,11-12,15H2,1-2H3
InChI Key
WSSWXIJQSJGXAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0200-30
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)