Merck
RIE156324699
Rieke Metals, Inc.
2,4-dimethyl-3'-morpholinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6125-0100-27-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.41
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6125-0100-27-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C20H23NO2/c1-15-6-7-19(16(2)12-15)20(22)18-5-3-4-17(13-18)14-21-8-10-23-11-9-21/h3-7,12-13H,8-11,14H2,1-2H3
InChI Key
SCWJCLUVVUTRQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0100-27
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)