Merck
RIE156324348
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxy-4'-pyrrolidinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6124-0300-12-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6124-0300-12-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3/c1-2-25-21(24)19-7-5-6-18(14-19)20(23)17-10-8-16(9-11-17)15-22-12-3-4-13-22/h5-11,14H,2-4,12-13,15H2,1H3
InChI Key
GTZCVKOKAXVOCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0300-12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)