Merck
RIE156322968
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 2-methylphenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥93,200
2 G
¥158,400
5 G
¥320,700
ベンダーカタログ番号: 6123-03-02-1G
¥93,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥93,200
2 G
¥158,400
5 G
¥320,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6123-03-02-1G
¥93,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
cyclopentyl(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-10-6-2-5-9-12(10)13(14)11-7-3-4-8-11/h2,5-6,9,11H,3-4,7-8H2,1H3
InChI Key
ZJOOCSZEDQMGTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-02
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)