Merck
RIE156322964
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 2,4-difluorophenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥93,200
2 G
¥158,400
5 G
¥320,700
ベンダーカタログ番号: 6123-02-58-1G
¥93,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥93,200
2 G
¥158,400
5 G
¥320,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6123-02-58-1G
¥93,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
cyclobutyl(2,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H10F2O/c12-8-4-5-9(10(13)6-8)11(14)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI Key
SFUBSOCKJIWUSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-58
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)