Merck
RIE156322771
Rieke Metals, Inc.
2'-Carboethoxy-3,3-dimethylbutyrophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥93,200
2 G
¥158,400
5 G
¥320,700
ベンダーカタログ番号: 6120-11-1G
¥93,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥93,200
2 G
¥158,400
5 G
¥320,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6120-11-1G
¥93,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(3,3-dimethylbutanoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-5-18-14(17)12-9-7-6-8-11(12)13(16)10-15(2,3)4/h6-9H,5,10H2,1-4H3
InChI Key
JOXUKFQLXZPMCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6120-11
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)