Merck
RIE156322410
Rieke Metals, Inc.
2-(2,4-Dichlorobenzoyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥106,000
2 G
¥156,600
5 G
¥311,500
ベンダーカタログ番号: 5572-44-1G
¥106,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥106,000
2 G
¥156,600
5 G
¥311,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5572-44-1G
¥106,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(1,3-oxazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-1-2-7(8(12)5-6)9(14)10-13-3-4-15-10/h1-5H
InChI Key
VKZMXIAGFCDEPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Fluffy white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-44
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)