Merck
RIE156321424
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
ベンダーカタログ番号: 5193-18-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5193-18-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-3-1-2-8(4-10)13(17)9-5-11(15)7-12(16)6-9/h1-7H
InChI Key
ZBHZLTXAVLDNTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5193-18
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)