Merck
RIE156321406
Rieke Metals, Inc.
2-Chloro-3',4'-(ethylenedioxy)benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
ベンダーカタログ番号: 5202-14-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5202-14-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c16-12-4-2-1-3-11(12)15(17)10-5-6-13-14(9-10)19-8-7-18-13/h1-6,9H,7-8H2
InChI Key
ZYMLUQLZIRHDPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Viscous yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5202-14
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)