Merck
RIE156321319
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
ベンダーカタログ番号: 5177-01-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5177-01-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-benzoylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-11(16)18-14-9-7-13(8-10-14)15(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
DGBLQRCFBNFTSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-01
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)