Merck
RIE156321234
Rieke Metals, Inc.
4-tert-Butyl-3',4'-dimethoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
ベンダーカタログ番号: 5194-34-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5194-34-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-tert-butylphenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H22O3/c1-19(2,3)15-9-6-13(7-10-15)18(20)14-8-11-16(21-4)17(12-14)22-5/h6-12H,1-5H3
InChI Key
JNELAVICYRMCTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5194-34
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)