Merck
RIE156320936
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-2'-methylbenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
ベンダーカタログ番号: 5211-17-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5211-17-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-bromophenyl)(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11BrO/c1-10-6-2-3-7-11(10)14(16)12-8-4-5-9-13(12)15/h2-9H,1H3
InChI Key
BJAZHEPWAZEPMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5211-17
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)