Merck
RIE156320832
Rieke Metals, Inc.
3,5-Dimethyl-4'-iodo-4-methoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
366.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-iodophenyl)(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H15IO2/c1-10-8-13(9-11(2)16(10)19-3)15(18)12-4-6-14(17)7-5-12/h4-9H,1-3H3
InChI Key
VFCKCLASRQPCTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Cream solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5198-22
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)