Merck
RIE156320691
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2',5'-dimethoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
ベンダーカタログ番号: 5177-51-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥67,700
2 G
¥118,500
5 G
¥207,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5177-51-1G
¥67,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(2,5-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-6-4-12(5-7-13)17(19)15-10-14(20-2)8-9-16(15)21-3/h4-10H,1-3H3
InChI Key
IOHAHDUDGVCFAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-51
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)