Merck
RIE156320475
Rieke Metals, Inc.
3-ethoxycarbonyl-3'-iodobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
380.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 3-(3-iodobenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H13IO3/c1-2-20-16(19)13-7-3-5-11(9-13)15(18)12-6-4-8-14(17)10-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI Key
IUMGWSYCFOZKDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5130
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)