Merck
RIE156319511
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(4-methylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥113,600
5 G
¥335,700
10 G
¥582,100
ベンダーカタログ番号: 18510-04-1G
¥113,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥113,600
5 G
¥335,700
10 G
¥582,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 18510-04-1G
¥113,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-methylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h6-9,12-13H,2-5H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-/m1/s1
InChI Key
JHAROMYZTGWTSG-CHWSQXEVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-04
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)