Merck
RIE156318814
Rieke Metals, Inc.
cis-4-(2-ethylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥140,900
2 G
¥250,600
5 G
¥445,200
ベンダーカタログ番号: 18513-16-1G
¥140,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥140,900
2 G
¥250,600
5 G
¥445,200
About This Item
分子量:
260.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 18513-16-1G
¥140,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(2-ethylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-11-5-3-4-6-14(11)15(17)12-7-9-13(10-8-12)16(18)19/h3-6,12-13H,2,7-10H2,1H3,(H,18,19)/t12-,13+
InChI Key
YEUZWIQVVUGMJX-BETUJISGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18513-16
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)