Merck
RIE156318696
Rieke Metals, Inc.
cis-3-[2-oxo-2-(3-nitrophenyl)ethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥445,200
2 G
¥664,500
5 G
¥1,349,500
ベンダーカタログ番号: 18010-47-1G
¥445,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥445,200
2 G
¥664,500
5 G
¥1,349,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 18010-47-1G
¥445,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1R,3S)-3-[2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO5/c16-13(7-9-4-5-11(6-9)14(17)18)10-2-1-3-12(8-10)15(19)20/h1-3,8-9,11H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,11+/m0/s1
InChI Key
UMSKLRUILBBSKW-GXSJLCMTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18010-47
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)