Merck
RIE156317576
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-carboethoxybenzoylformate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥78,200
2 G
¥124,500
5 G
¥278,200
ベンダーカタログ番号: 14003-1G
¥78,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥78,200
2 G
¥124,500
5 G
¥278,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 14003-1G
¥78,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 2-[ethoxy(oxo)acetyl]benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O5/c1-3-17-12(15)10-8-6-5-7-9(10)11(14)13(16)18-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
MNPTUQBEYTUHRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Stored in fridge
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14003
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)