Merck
PRIH93ED828E
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥49,500
250 MG
¥62,300
500 MG
¥79,000
1 G
¥100,600
ベンダーカタログ番号: PBMR362979-100MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥49,500
250 MG
¥62,300
500 MG
¥79,000
1 G
¥100,600
About This Item
分子量:
249.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR362979-100MG
¥49,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-5-15-13(17)12-8(2)11-9(16)6-14(3,4)7-10(11)18-12/h5-7H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
AIOHQVRYRUWFNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362979
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)