PRIH93ED8122
Princeton BioMolecular Research, Inc.
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥78,000
250 MG
¥99,300
500 MG
¥127,100
1 G
¥163,200
ベンダーカタログ番号: PBMR362615-100MG
¥78,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥78,000
250 MG
¥99,300
500 MG
¥127,100
1 G
¥163,200
About This Item
分子量:
277.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR362615-100MG
¥78,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Inchi Code
1S/C17H11NO3/c1-20-11-6-7-15-10(8-11)9-14-12-4-2-3-5-13(12)16(19)18-17(14)21-15/h2-9H,1H3
InChI Key
UZMMOBVRBHWZSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362615
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)