Merck
PRIH303126EE
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(4-Ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yloxy)-propionic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥44,300
250 MG
¥56,800
500 MG
¥69,300
1 G
¥81,900
ベンダーカタログ番号: PBMR331749-100MG
¥44,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥44,300
250 MG
¥56,800
500 MG
¥69,300
1 G
¥81,900
About This Item
分子量:
290.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR331749-100MG
¥44,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 2-[(4-ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoate
Inchi Code
1S/C16H18O5/c1-5-11-8-14(17)21-13-7-9(2)6-12(15(11)13)20-10(3)16(18)19-4/h6-8,10H,5H2,1-4H3
InChI Key
XFZIDEUTEBMDLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR331749
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)