Merck
PRIH11AAF2AF
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4,7,7-trimethyl-3-oxo-N-pyridin-3-ylbicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥44,900
250 MG
¥58,300
500 MG
¥76,300
1 G
¥100,600
ベンダーカタログ番号: PBMR278513-100MG
¥44,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥44,900
250 MG
¥58,300
500 MG
¥76,300
1 G
¥100,600
About This Item
分子量:
272.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR278513-100MG
¥44,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,7,7-trimethyl-3-oxo-N-(3-pyridinyl)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c1-14(2)15(3)6-7-16(14,9-12(15)19)13(20)18-11-5-4-8-17-10-11/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI Key
ZZPIBFPKCFGZFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR278513
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)