PRIH0E51405B
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-Methanesulfonyl-1-phenyl-propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,500
250 MG
¥37,600
500 MG
¥46,900
1 G
¥58,900
5 G
¥184,100
10 G
¥236,300
ベンダーカタログ番号: PBMR194607-100MG
¥30,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,500
250 MG
¥37,600
500 MG
¥46,900
1 G
¥58,900
5 G
¥184,100
10 G
¥236,300
About This Item
分子量:
212.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR194607-100MG
¥30,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-8(14(2,12)13)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
PNHJSCBYMVSZAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194607
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)