Merck
PRIH049B302F
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,000
250 MG
¥35,400
500 MG
¥45,400
1 G
¥58,900
5 G
¥184,100
ベンダーカタログ番号: PBMR316003-100MG
¥28,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,000
250 MG
¥35,400
500 MG
¥45,400
1 G
¥58,900
5 G
¥184,100
About This Item
分子量:
282.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR316003-100MG
¥28,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-{3-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C13H18N2O3S/c1-11(16)12-4-3-5-13(10-12)19(17,18)15-8-6-14(2)7-9-15/h3-5,10H,6-9H2,1-2H3
InChI Key
UETYXQLVWWCIOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR316003
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)