Merck
PRI444789116
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-Benzofuran-2-yl-4,4,4-trifluoro-butane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥37,100
250 MG
¥46,300
500 MG
¥58,100
1 G
¥73,500
ベンダーカタログ番号: PBMR194300-100MG
¥37,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥37,100
250 MG
¥46,300
500 MG
¥58,100
1 G
¥73,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR194300-100MG
¥37,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(1-benzofuran-2-yl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)11(17)6-8(16)10-5-7-3-1-2-4-9(7)18-10/h1-5H,6H2
InChI Key
YESCVJOGSAMICZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194300
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)