Merck
PRI444787406
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(Pyridin-2-ylaminomethyl)-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
About This Item
分子量:
200.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-13-12/h1-8,15H,9H2,(H,13,14)
InChI Key
ZGLJYAOGVJLKLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR151872