Merck
PRI444787056
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-(2,4-Dioxo-1,3-diaza-spiro[4.5]dec-3-yl)-benzoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥44,300
250 MG
¥56,800
500 MG
¥69,300
1 G
¥81,900
ベンダーカタログ番号: PBMR143575-100MG
¥44,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥44,300
250 MG
¥56,800
500 MG
¥69,300
1 G
¥81,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR143575-100MG
¥44,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 4-(2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dec-3-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H20N2O4/c1-2-23-14(20)12-6-8-13(9-7-12)19-15(21)17(18-16(19)22)10-4-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H,18,22)
InChI Key
VGDTYCMGQBWHIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR143575
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)