Merck
PRI424050656
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-Chloro-5-pyridin-3-yl-isothiazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,300
250 MG
¥30,700
500 MG
¥33,100
1 G
¥35,500
5 G
¥102,700
10 G
¥174,700
ベンダーカタログ番号: PBMR069495-100MG
¥28,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,300
250 MG
¥30,700
500 MG
¥33,100
1 G
¥35,500
5 G
¥102,700
10 G
¥174,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR069495-100MG
¥28,300
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-5-(3-pyridinyl)-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3S/c10-9-7(4-11)8(14-13-9)6-2-1-3-12-5-6/h1-3,5H
InChI Key
OFGRLFVTQSMNJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR069495
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)