Merck
PRI424049974
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-oxo-3-(3-oxopiperazin-1-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
250 MG
¥31,400
500 MG
¥38,900
1 G
¥48,500
ベンダーカタログ番号: PBMR041370-100MG
¥25,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
250 MG
¥31,400
500 MG
¥38,900
1 G
¥48,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PBMR041370-100MG
¥25,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-oxo-3-(3-oxo-1-piperazinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c8-2-1-7(12)10-4-3-9-6(11)5-10/h1,3-5H2,(H,9,11)
InChI Key
QNBBADIBRBOBKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR041370
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)