Merck
ZFC0NDCL1
Milli-Q
給水導電性セル
for use with Milli-Q® Reference, To monitor the ionic quality of feed water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
H × W × D
3.5 cm (1.4 in.) × 8.5 cm (3.3 in.) × 6.5 cm (2.5 in.)
直径
23 cm (9 in.)
適合性
for use with Milli-Q® Reference
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
給水導電性セルは、給水品質が仕様から外れた場合にアラームをトリガーする設置付属品です。これにより、Q-Gard®およびQuantum®カートリッジの早期の消耗が回避されます。
アプリケーション
給水導電性セルは、Milli-Q® Reference装置の給水のイオン品質をモニタリングするために使用されます。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany