Merck
Y04T-04-5PK
CELLASIC® ONIX パッドトラッププレート(4 チャンバー、トラップ高さ 4 ミクロン)、5 個入り
別名:
4-Chamber Trap Plate, ONIX Pad Trap Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161500
物質
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
包装
pack of 5 ea
L × W × H
6.0 mm × 2.3 mm × 4.0 μm
詳細
デバイスの構成:チャンバー4個
バリア構造により、灌流して小さな細胞を洗い流しながら、細胞を保持することができます。
細胞サイズ範囲:3.5 ~ 5.0 μm
アプリケーション
4 μm 細胞用 M04T パッドトラッププレートは、天井から伸びる微細加工 PDMS ピラーを利用し、細胞を選択的にトラップし、単一焦点面内での成長を制限し& 経時的に x, y の配置を維持します。
法的情報
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany