Merck
XX1614705
Millipore
真空ろ過用Milliporeすり合わせフラスコ
2L, Conical bottom
別名:
Filtration apparatus, Ground joint flask, Vacuum filtration flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
テクニック
vacuum filtration: suitable
フラスコ容量
2 L
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス製真空ろ過付属品
すり合わせフラスコ、2L、コニカルボトム
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
本品はMillipore All-GlassフィルターホルダーキットおよびMillipore MilliSolveキットの付属品です。