Merck
XX1012514
Millipore
Milliporeガラス製真空ろ過用ファネル
15 mL, 25 mm, Borosilicate, Ground glass seal
別名:
Glass Filtration Funnel, Vacuum Funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
25 mm
漏斗容量
15 mL
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millipore ガラス真空ろ過用付属品
ガラスファネル、15 mL、25 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール
これらの付属品は、Millipore ガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 25 mmガラス製微量分析フィルターホルダーキットの付属部品です。
アプリケーション
15 mL、25 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール