Merck
XX1004700
Millipore
ファネル、フリットベース、ストッパー、クランプを含むグラスファイバーホルダーアセンブリ、47mm
Glass filter holder assembly with funnel, fritted base, stopper, clamp, 47mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
物質
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
silicone stopper
H
22.9 cm
直径
7.6 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
漏斗容量
300 mL
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Classic Glass Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
範囲から削除
原理
真空
調製ノート
滅菌法
UV滅菌またはフィルターを装着しないで高圧蒸気滅菌