Merck
XF2014710
Millipore
Millipore 分析用ステンレス鋼フィルターホルダー - キット
47 mm, stainless steel, 100 mL funnel
別名:
フィルターホルダーキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
特徴
autoclavable
H
15.6  cm
直径
6.2 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9 cm2
漏斗容量
100 mL
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
詳細
分析用ステンレス製フィルターホルダーは、細菌学的または粒子状汚染分析用のサンプルの真空ろ過用に設計されています。
アプリケーション
細菌学的または粒子状汚染分析
特徴および利点
  • 3 種類の直径と 4 種類のファネルサイズを用意して、250 mL までのサンプルに対応します
  • 250 mL ファネル付きホルダーはファネルのフタを備え、付属品のフィルターユニットを使用すれば通気できます
  • オートクレーブ滅菌または火炎滅菌が可能です
原理
真空