安全性情報
TW-10X5ML-U
Millipore
Unlabeled Vials Reagent - RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-C (clone MS-273), Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-273, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 × 5 mL
濃度
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TW-10X5ML-U:
試験成績書(COA)