Merck
SYMBCAN08
Millipore
Steritest®キャリートレイ
for transportation and incubation of media-filled canisters, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of (8 trays per pack)
別名:
キャニスターホルダー、キャニスタートランスポートエイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
物質
polyphenylsulfone (PPSU)
認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
メーカー/製品名
Steritest®
包装
pkg of (8 trays per pack)
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
適合性
for use with Steritest® NEO Devices
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP (Autoclavable)
輸送温度
ambient
詳細
Steritest®キャリートレイは、Steritest® NEOデバイスに使用できる付属品です。Steritestキャリートレイを単独で用いると、無菌試験の終了時に最大5個のキャニスターを立てて収容して、試験環境からインキュベーターへキャニスターを安全に運ぶことができます。また、無菌試験の中間および最終読み取りの際にキャリートレイをゆっくり回すことによって、5個のすべてのキャニスターを即座に目視確認できます。4つのSteritest®キャリートレイとSteritest®ラックを組み合わせれば、20個の培地充填キャニスターを同時かつ安全に運べます。Steritest®キャニスターキャリートレイとSteritest®ラックは、インキュベーターに入れておくことができます。
アプリケーション
Steritest®キャリートレイを使用すると、ワークフローが合理化され、実験ろ過中および無菌試験中の安全性が高められます。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany