安全性情報
ST1699
Sigma-Aldrich
Anti-NDE1 Mouse mAb (2G11-1C11)
liquid, clone 2G11-1C11, Calbiochem®
別名:
Anti-nudE, Anti-Nuclear Distribution Gene E Homolog1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G11-1C11, monoclonal
形状
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDE1(54820)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~40-45 kDa NDE1 protein.
Recognizes the ~40-45 kDa NDE1 protein in HeLa cells.
This Anti-NDE1 Mouse mAb (2G11-1C11) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of NDE1.
免疫原
Full-length, recombinant, human NDE1 (aa 1-336), expressed as a GST fusion protein
アプリケーション
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Positive Control
HeLa cells
その他情報
Bradshaw, N.J., et al. 2009. Neurosci. Lett.449, 228.
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
ST1699-100UG:
試験成績書(COA)