Merck
SPR08SIA1
Milli-Q
SmartPak®精製パック
For Direct-Q® 8 Water Purification Systems
別名:
SmartPak® DQ8精製パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
SmartPak®
抵抗性
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SmartPak® DQ8精製パックは、精製媒体を選択して組み合わせており、水道水から直接、純水と超純水を製造します。SmartPak® DQ3は、水道水から微量の不純物を除去する、オールインワンツインカートリッジです。1つめのカートリッジは前処理媒体と逆浸透(RO)メンブレンを組み合わせたものです。2つめのカートリッジにはイオン交換樹脂が含まれています。このパックには、水道水から直接、純水と超純水を製造するための専用のJetpore®超純水グレードの混床式イオン交換樹脂も含まれています。SmartPak®は、システムのメンテナンス時に定期的に交換する必要があります。Direct-Q® 8システム用です。
アプリケーション
このパックは、さまざまな汚染物質(有機物、イオン、粒子など)を除去します。
特徴および利点
  • SPR08SIA1 SmartPak® DQ8精製パックの交換用の純正消耗品。
  • 信頼性が高く手頃な価格の超純水ソリューション。
  • 前処理(活性炭とデプスフィルター)。
  • 逆浸透カートリッジ。
  • 合成活性炭。
  • バージンイオン交換樹脂。
  • 品質証明書はオンラインで入手可能。
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany