Merck
SLGS025
Millipore
Millex® MCE syringe filter
pore size 0.22 μm, 0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane
別名:
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.22 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SLGS025NB:
SLGS02510:
試験成績書(COA)