Merck
SCT066
Sigma-Aldrich
BioTracker タウフィラメント pFTAA 生細胞色素
別名:
生細胞イメージングプローブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171501
NACRES:
NA.32
テクニック
cell based assay: suitable
詳細
タンパク質のミスフォールディング疾患は、タンパク質凝集体の沈着を特徴とします。いわゆるアミロイドと呼ばれるタンパク質沈着物の蓄積は、さまざまな深刻な疾患の病理組織学的特徴であり、このような疾患関連構造を検出し、特徴付けるための高感度光学リガンドの開発は大きな関心を集めています。
BioTracker タウフィラメント pFTAA 生細胞色素は、トランスジェニックマウスの脳組織切片において、アルツハイマー病(AD)様病態におけるアミロイド-b(A?)斑とタウ神経原線維変化(NFT)に結合し識別することができる、新しい蛍光プローブです。
スペクトル特性:
  • 励起:405 nm
  • 発光:550 nm
参考文献:
Klingstedt T et al. The Structural Basis for Optimal Performance of Oligothiophene-Based Fluorescent Amyloid Ligands: Conformational Flexibility is Essential for Spectral Assignment of a Diversity of Protein Aggregates.Chem Eur J. 2013, 19, 10179-10192.
アプリケーション
アミロイドタンパク質沈着物などの疾患関連タンパク質凝集体の検出を目的とした生細胞イメージング色素。
用途:生細胞蛍光イメージング
品質
純度:≥HNMR、LC-MS、HPLC、元素分析により98%と確認。
モル質量:704.65 g/mol
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SCT066:
試験成績書(COA)