product name
CT-2Aマウス神経膠腫細胞株, CT-2A mouse glioma cell line is a valuable mouse model for therapeutic research on brain malignancies.
由来生物
mouse
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
CT-2A細胞株は、皮下の非転移性マウス神経膠腫(星状細胞腫)由来です。由来する腫瘍は、高い血管分布度と悪性度を伴う低分化として分類されています(2)。 CT-2A細胞の特徴には、高レベルのガングリオシド複合体と低分散の抗血管新生ガングリオシドGM3があり、さらに腫瘍抑制因子PTEN/TSC2の欠乏、最大で70%のヒト高悪性度神経膠腫細胞株における特徴的存在が挙げられます(3,4)。 CT-2A腫瘍はp53の野生型であり、ヒト高悪性度神経膠腫のいくつかの特徴、例えば高い有糸分裂指数と細胞密度、核の多形性、出血、偽柵状配列壊死、および微小血管増殖などを反復します(5,6)。
起源:
CT-2Aは、発がん物質の20-メチルコラントレンをC57BL/6Jマウスの大脳に植え込むことにより形成された、悪性星状細胞腫から生成されています(7)。 腫瘍は、細胞株単離の前に連続して頭蓋内移植を行うことで維持されました。
起源:
CT-2Aは、発がん物質の20-メチルコラントレンをC57BL/6Jマウスの大脳に植え込むことにより形成された、悪性星状細胞腫から生成されています(7)。 腫瘍は、細胞株単離の前に連続して頭蓋内移植を行うことで維持されました。
膠芽細胞腫は、低い治療効果と生存率を伴う最も攻撃的ながんの形態です。再発性膠芽細胞腫は、一次化学療法に対してしばしば耐性を示します(1)。 効果的な治療法の開発に向けた取り組みのなかで、膠芽細胞腫の薬物耐性型の研究に多くの関心が集まっています。
参考文献:
1. Weller M, Cloughesy T, Perry JR, and Wick W (2013).Neuro Oncol 15(1): 4-27.
2. Seyfried TN, el-Abbadi M, and Roy ML (1992).Mol Chem Neuropathol 17(2):147-167.
3. Seyfried TN, Mukherjee P (2010).J Oncol 2010:961243 doi.10.1155/2010/961243.
4. Cotterchio M, Seyfried TN (1994).J Lipid Res 35(1): 10-14.
5. Binello E, Qadeer ZA, Kothari HP, Emdad L, Germano IM (2012).J Cancer 3: 166-174.
6. Martinez-Murillo R, Martinez A (2007).Histol Histopathol 22(12): 1309-1326.
7. Zimmerman HM and Arnold H. (1941).Cancer Res 1(12): 919-938.
参考文献:
1. Weller M, Cloughesy T, Perry JR, and Wick W (2013).Neuro Oncol 15(1): 4-27.
2. Seyfried TN, el-Abbadi M, and Roy ML (1992).Mol Chem Neuropathol 17(2):147-167.
3. Seyfried TN, Mukherjee P (2010).J Oncol 2010:961243 doi.10.1155/2010/961243.
4. Cotterchio M, Seyfried TN (1994).J Lipid Res 35(1): 10-14.
5. Binello E, Qadeer ZA, Kothari HP, Emdad L, Germano IM (2012).J Cancer 3: 166-174.
6. Martinez-Murillo R, Martinez A (2007).Histol Histopathol 22(12): 1309-1326.
7. Zimmerman HM and Arnold H. (1941).Cancer Res 1(12): 919-938.
細胞株の説明
がん細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
研究のカテゴリ
がん
腫瘍学
がん
腫瘍学
品質
• 各バイアルには≥1X10⁶個の生存細胞が含まれています。
• 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのMouse Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
• 細胞は、マウス起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
• 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのMouse Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
• 細胞は、マウス起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
SCC194:
試験成績書(COA)
STAR protocols, 4(2), 102219-102219 (2023-04-21)
A B-cell-based cellular vaccine (BVax), produced from 4-1BBL+ B cells, can select tumor-specific B cells that, upon ex vivo culture, can generate tumor-specific antibodies and activate T cells. Here, we present a protocol to generate a B-cell-based vaccine in a CT2A orthotopic
Neuro-oncology advances, 4(1), vdac148-vdac148 (2022-10-11)
Glioblastoma is the most common brain tumor in adults and virtually incurable. Therefore, new therapeutic strategies are urgently needed. Immune checkpoint inhibition has not shown activity in various phase III trials and intra- as well as intertumoral expression of programmed
Cancer research, 80(9), 1833-1845 (2020-02-26)
T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing molecule 3 (TIM-3), a potential immunotherapeutic target for cancer, has been shown to display diverse characteristics in a context-dependent manner. Thus, it would be useful to delineate the precise functional features of TIM-3 in a
Molecular and chemical neuropathology, 17(2), 147-167 (1992-10-01)
The ganglioside composition of seven experimental brain tumors was examined in C57BL/6J mice. The tumors were produced from 20-methylcholanthrene (20-MC) implantation into either the cerebrum or cerebellum and were maintained in serial transplants through many generations. The tumors studied were
Neuro-oncology, 15(1), 4-27 (2012-11-09)
Newly diagnosed glioblastoma is now commonly treated with surgery, if feasible, or biopsy, followed by radiation plus concomitant and adjuvant temozolomide. The treatment of recurrent glioblastoma continues to be a moving target as new therapeutic principles enrich the standards of