主要文書
RW0629325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.5 µm, cellulose web 293 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web cellulose
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
パラメーター
550 °C max. temp.
96 mL/min-cm2 water flow rate
フィルタ直径
293 mm
厚さ
140 μm
ポアサイズ
0.5 μm pore size
75 % porosity
詳細
Filter Code: RW06
Filter Type: スクリーン フィルター
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3