物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore™
Millipore
パラメーター
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
13 mm
厚さ
24 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
マトリックス
Isopore™
ポアサイズ
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
アプリケーション
- 走化性
- バイオアッセイ
- 細胞学
- 空気モニタリング
- マイクロプラスチック分析
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13