グレード
for protein analysis
品質水準
詳細
ED<sub>80</sub> = 37.2 ± 8 pg/mL ED<sub>50</sub> = 110.9 ± 20 pg/mL ED<sub>20</sub> = 333.8 ± 73 pg/mL
analytes available: PYY
10-1280 pg/mL (standard curve range)
特徴
accuracy 83–111%
化学種の反応性
human
感度測定範囲
10 pg/mL
テクニック
radioimmunoassay: suitable
UniProtアクセッション番号
検出方法
radioactive
詳細
SIZE: 97 amino acids; 11046 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
SIMILARITY: SwissProt: P10082 ## Belongs to the NPY family.
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
PYYT-66HK:
試験成績書(COA)