メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
細胞株の説明
アプリケーション
幹細胞研究
包装
物理的形状
保管および安定性
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PMEF-NL-P1:
試験成績書(COA)
資料
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).