Merck
PCX001
Millipore
Pellicon® カプセルスタンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
物質
carbon fiber (reinforced Nylon 12)
stainless steel (300 series)
メーカー/製品名
Pellicon®
H
10.5 in. (26.7 cm)
105 mm
W
4.5 in. (11.4 cm)
Depth
7 in. (17.8 cm)
詳細
Pellicon®カプセルスタンドには、最多で2つの0.1 m2カプセルを並列に、または片側に3つの0.1 m2カプセルを直列に、もう一方に1つの 0.5 m2カプセルを収納できます。
特徴および利点
マテリアル
  • 300シリーズ ステンレススチール、カーボンファイバー強化ナイロン12
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany