安全性情報
NE-1L-BK
Millipore
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
LM110/140, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 1 L
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
アイソタイプ
IgG
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use by Tube technique
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
NE-1L-BK:
試験成績書(COA)