安全性情報
NA-10X2ML-U
Millipore
Unlabeled Vials Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-N from the clone BO3, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-N (clone BO3), Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
BO3, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 × 2 mL
濃度
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7-9
アイソタイプ
IgG
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
NA-10X2ML-U:
試験成績書(COA)